主要文件
216380
Supelco
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
hydrogen form, >50 mesh, dry
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
NB.21
产品名称
Amberlyst® 15 氢型, dry
蒸汽壓力
17 mmHg ( 20 °C)
品質等級
形狀
beads
品質
dry
參數
120 °C max. temp.
濕度
≤1.6%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
基質活性組
sulfonic acid functional group
粒徑
<300 μm
工作pH值
0-14
容量
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
分離技術
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
它是一种具有强酸性磺酸基的大孔聚苯乙烯离子交换树脂。它是一种出色的强酸来源。它也可以重复使用多次。Amberlyst 15是一种热敏性大孔磺酸化离子交换酸树脂,可用作催化剂。
應用
Amberlite 15可用作HPLC分析的柱填充材料。Amberlite 15氢型可用于TLC、纸层析和LPL层析的分离介质中。
带磺酸基官能团的强酸性、大网格树脂,适用于无水催化。
强酸性阳离子交换树脂常用作多相反应的酸催化剂,用于无水催化。
抗化學/物理腐蝕性
溶胀(干燥至溶剂饱和,%):
己烷 10-15、甲苯 10-15、二氯乙烯 15-20、二乙酸乙二酯 30-40、95% 乙烯醇 60-70、水 60-70。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Determination of adsorption and kinetic parameters for methyl acetate esterification and hydrolysis reaction catalyzed by Amberlyst 15
Yu, Weifang, K. Hidajat, and Ajay K. Ray
Applied Catalysis A: General, 260, 191-205 (2004)