Merck
712140
Sigma-Aldrich
甲基-2,3,4-三-O-苄基-α-D-吡喃葡萄糖苷
≥90% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H32O6
CAS号:
分子量:
464.55
Beilstein:
1442065
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
lumps
光學活性
[α]/D 23.0±2.0°, c = 1 in chloroform
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4
InChI
1S/C28H32O6/c1-30-28-27(33-20-23-15-9-4-10-16-23)26(32-19-22-13-7-3-8-14-22)25(24(17-29)34-28)31-18-21-11-5-2-6-12-21/h2-16,24-29H,17-20H2,1H3/t24-,25-,26+,27-,28+/m1/s1
InChI 密鑰
MOKYEUQDXDKNDX-DFLSAPQXSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)