Merck
337439
Sigma-Aldrich
三苄基-D-葡萄糖烯
97%
别名:
(3R,4S,5R)-3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, 1,5-Anhydro-2-deoxy-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-arabino-hex-1-enitol, 3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, Tri-OBn-glucal
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H28O4
CAS号:
分子量:
416.51
Beilstein:
1691968
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
光學活性
[α]25/D −2.7°, c = 5 in chloroform
mp
57-58 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C(OCc1ccccc1)[C@H]2OC=C[C@@H](OCc3ccccc3)[C@@H]2OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H28O4/c1-4-10-22(11-5-1)18-28-21-26-27(31-20-24-14-8-3-9-15-24)25(16-17-29-26)30-19-23-12-6-2-7-13-23/h1-17,25-27H,18-21H2/t25-,26-,27+/m1/s1
InChI 密鑰
MXYLLYBWXIUMIT-PFBJBMPXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于低聚糖液相和固相合成的重要结构单元。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)