Merck
198234
Sigma-Aldrich
四氢吡喃-4-醇
98%
别名:
四氢-2H-吡喃-4-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10O2
CAS号:
分子量:
102.13
Beilstein:
102736
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
87 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES 字串
OC1CCOCC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5-6H,1-4H2
InChI 密鑰
LMYJGUNNJIDROI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Tetrahydro-4-pyranol (4-Hydroxytetrahydropyran) was used in the quantitative analysis of 3-hydroxytetrahydropyran (3-HTHP).
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.4 °F - closed cup
閃點(°C)
88 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Enhancement of cyclic ether formation from polyalcohol compounds in high temperature liquid water by high pressure carbon dioxide.
Yamaguchi A, et al.
Green Chemistry, 11(1), 48-52 (2009)