Merck
86730
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-四-O-苄基-D-吡喃葡萄糖
≥98.0% (TLC)
别名:
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-glucopyranose, 2,3,4,6-Tetrakis-O-(phenylmethyl)-D-glucopyranose
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H36O6
CAS号:
分子量:
540.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +49±2°, c = 2% in dioxane
mp
151-156 °C
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31-,32+,33-,34?/m1/s1
InChI 密鑰
OGOMAWHSXRDAKZ-BKJHVTENSA-N
其他說明
重要的 D-吡喃葡萄糖衍生物,用于葡糖基化反应和其他反应;制备 α-吡喃葡萄糖氯化物;合成 1-C-α-D-吡喃葡萄糖衍生物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
P. Allevi et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1245-1245 (1987)
A.A. Pavia et al.
Carbohydrate Research, 79, 79-79 (1980)
P. Allevi et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 101-101 (1987)
S. Koto et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 53, 1761-1761 (1980)