Merck
711535
Sigma-Aldrich
5-碘-1,2,3-三甲氧基苯
≥97.0% (GC)
别名:
3,4,5-三甲氧基碘苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11IO3
CAS号:
分子量:
294.09
Beilstein:
1529690
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
lumps
官能基
iodo
SMILES 字串
COc1cc(I)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11IO3/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
InChI 密鑰
IWPMQXOVTMABLF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)