Merck
709115
Sigma-Aldrich
3-氟-2-甲基苯基异氰酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6FNO
CAS号:
分子量:
151.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.518
密度
1.164 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1c(F)cccc1N=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c1-6-7(9)3-2-4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
OXJRWBPYWYAGNW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
160.0 °F
閃點(°C)
71.1 °C