Merck
704679
Sigma-Aldrich
三溴乙酸乙酯
97%
别名:
Ethyl 2,2,2-tribromoacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5Br3O2
CAS号:
分子量:
324.79
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.540
密度
2.201 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C4H5Br3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
InChI 密鑰
ZZUKBDJWZXVOQG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)