化驗
97%
形狀
powder
mp
71-79 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
Nc1ccncc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChI 密鑰
UFIKBUVVVGSMGW-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2