Merck
728675
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-fluoropyridine
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5FN2
CAS号:
分子量:
112.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.563
密度
1.212 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
Nc1cccnc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
InChI 密鑰
QVDACIZNNNFTBO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)