Merck
703966
Sigma-Aldrich
3-溴-2-氰基吡啶
97%
别名:
2-氰基-3-溴吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3BrN2
CAS号:
分子量:
183.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
93-98 °C
官能基
bromo
nitrile
SMILES 字串
Brc1cccnc1C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
InChI 密鑰
HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)