產品線
ReagentPlus®
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.576 (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
密度
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
233.6 °F - closed cup
閃點(°C)
112 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
B56358-100G | 4061838352569 |
B56358-25G | 4061832489452 |
B56358-5G |