Merck
702684
Sigma-Aldrich
甲醇锌
97%
别名:
dimethoxyzinc
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H6O2Zn
分子量:
127.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
107-113 °C
SMILES 字串
CO[Zn]OC
InChI
1S/2CH3O.Zn/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
InChI 密鑰
JXNCWJJAQLTWKR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)