蒸汽密度
14.9 (vs air)
化驗
98%
形狀
powder
反應適用性
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
118-121 °C (lit.)
SMILES 字串
C=CCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13;/h2*2H,1,3-10H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
YMCOHQVWOBMDCZ-UHFFFAOYSA-L
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3