Merck
417696
Sigma-Aldrich
双(双三甲基硅基)胺锌
greener alternative
97%
别名:
双 [1,1,1-三甲基-N-(三甲基硅基)硅胺基] 锌, 双 [双(三甲基硅基)氨基] 锌, 双(六甲基二硅氮化物)锌, 1,1,1,3,3,3-六甲基二硅氮烷 锌盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[[(CH3)3Si]2N]2Zn
CAS号:
分子量:
386.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
core: zinc
reagent type: catalyst
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
12.5 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
環保替代類別
SMILES 字串
C[Si](C)(C)N([Zn]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.Zn/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h2*1-6H3;/q2*-1;+2
InChI 密鑰
ZCCUYQBZUVUONI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了催化效率。点击此处以获取更多信息。
應用
  • 希夫碱双核锌配合物对脂肪族和半芳香族聚酯合成的协同作用。: 该研究探讨了双核锌配合物在各种聚酯合成中的协同作用,突出了双[双(三甲基硅基)酰胺]锌在提高聚合效率和选择性方面的潜力(Santulli et al., 2023)。
  • 通过乙基和酰胺硫脲基锌形成的杂配位锌络合物的合成、溶液动力学和化学气相沉积。: 作者讨论了用于化学气相沉积的锌配合物的合成和动力学,强调了双[双(三甲基硅基)酰胺]锌作为前体在高纯度金属有机膜开发中的作用(Bhide et al., 2021)。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B - Water-react 2
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
105.8 °F - closed cup
閃點(°C)
41 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)