Merck
696129
Sigma-Aldrich
2-甲氧基羰基氨基-1 H -苯并咪唑-6-羧酸
97%
别名:
(5-羧基-2-苯并咪唑基)氨基甲酸甲酯, 2-甲氧基羰基氨基-3H-苯并咪唑-5-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9N3O4
CAS号:
分子量:
235.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
280-286 °C
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES 字串
COC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(O)=O
InChI
1S/C10H9N3O4/c1-17-10(16)13-9-11-6-3-2-5(8(14)15)4-7(6)12-9/h2-4H,1H3,(H,14,15)(H2,11,12,13,16)
InChI 密鑰
GIGRDSFULBVHHT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)