Merck
691623
Sigma-Aldrich
反式-巴豆基硼酸频哪醇酯
95%
别名:
E-巴豆基硼酸频哪醇酯, 反式-2-(2-丁烯-1-基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂环戊硼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H19BO2
CAS号:
分子量:
182.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.434
密度
0.888 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C=C\CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-6-7-8-11-12-9(2,3)10(4,5)13-11/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6+
InChI 密鑰
ARSSMJZIAKUXEW-VOTSOKGWSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
145.4 °F
閃點(°C)
63 °C