Merck
687103
Sigma-Aldrich
1-氨基-4-氯-2-丁炔
90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C4H6ClN · HCl
CAS号:
分子量:
140.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
形狀
solid
mp
128-139 °C
官能基
amine
chloro
SMILES 字串
Cl.NCC#CCCl
InChI
1S/C4H6ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h3-4,6H2;1H
InChI 密鑰
HZVTZSFWPLLBRF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)