Merck
687650
Sigma-Aldrich
丁-3-烯硼酸
≥95%
别名:
丁-1-烯-4-硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHCH2CH2B(OH)2
分子量:
99.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95%
形狀
powder
mp
84-90 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OB(O)CCC=C
InChI
1S/C4H9BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h2,6-7H,1,3-4H2
InChI 密鑰
WHTULVNQGYJCSG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含不定量的酸酐。
應用
Reactant for:
  • Ag(I)-promoted Suzuki-Miyaura cross-couplings
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3