Merck
687278
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-羟基哌啶
95%
别名:
(R)-1-叔丁氧羰基-3-羟基哌啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H19NO3
分子量:
201.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
光學活性
[α]/D −22±3°, c = 5 in methanol
mp
43-50 °C
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
UIJXHKXIOCDSEB-MRVPVSSYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.9 °F - closed cup
閃點(°C)
104.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
687278-1G4061826130575