Merck
495484
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-羟基哌啶
97%
别名:
1-Boc-4-哌啶醇, 1-叔丁氧羰基-4-羟基哌啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H19NO3
分子量:
201.26
Beilstein:
7202094
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
61-65 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)CC1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
用于通过 Mitsunobu 反应合成 N-杂环烷基醚。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 48, 791-791 (2007)