主要文件
687243
Sigma-Aldrich
Buchwald 配体试剂盒 II
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12350000
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
品質等級
官能基
phosphine
法律資訊
使用受美国专利 6307087 和 6395916 保护。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • 638439JohnPhos, 97% 1 g化学品安全说明书
  • 638099CyJohnPhos, 97% 1 g化学品安全说明书
  • 675938Me4tButylXphos, 96% 250 mg化学品安全说明书
  • 638080tBuXPhos, 98% 1 g化学品安全说明书
  • 663131RuPhos, 98% 1 g化学品安全说明书
  • 638072SPhos, 98% 1 g化学品安全说明书
  • 638021DavePhos, 97% 1 g化学品安全说明书
  • 638064XPhos, 98% 1 g化学品安全说明书
  • 677280sSPhos 500 mg化学品安全说明书
查看所有结果 (9)
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Global Trade Item Number
货号GTIN
687243-1KT4061833550427