Merck
685771
Sigma-Aldrich
咪唑并[1,2-a]吡嗪
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5N3
CAS号:
分子量:
119.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
90-94 °C
SMILES 字串
c1cn2ccnc2cn1
InChI
1S/C6H5N3/c1-3-9-4-2-8-6(9)5-7-1/h1-5H
InChI 密鑰
MBVAHHOKMIRXLP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)