About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H9BrO
CAS号:
分子量:
261.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.6254
密度
1.4309 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
ketone
phenyl
SMILES 字串
Brc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI 密鑰
ABEVIHIQUUXDMS-UHFFFAOYSA-N