Merck
712728
Sigma-Aldrich
N-甲苯磺酰基氮杂环丙烷
98%
别名:
N-(对甲苯基磺酰基)氮杂环丙烷, N-(对甲苯磺酰基)氮杂环丙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11NO2S
CAS号:
分子量:
197.25
Beilstein:
154388
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
98%
形狀
crystals
官能基
sulfonamide
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC2
InChI
1S/C9H11NO2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)13(11,12)10-6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI 密鑰
VBNWSEVVMYMVLC-UHFFFAOYSA-N
應用
β-氨基乙基化试剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Garcia-Espana, E.
Gazzetta Chimica Italiana, 115, 399-399 (1985)
Anet, F.A.L.
Journal of the American Chemical Society, 89, 357-357 (1967)
Global Trade Item Number
货号GTIN
712728-1G4061832844091
712728-5G4061832102535