Merck
681520
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3′-双(3,5-双(三氟甲基)苯基)-1,1′-联萘-2,2′-二基磷酸氢酯
95%
别名:
(11bS)-2,6-双[3,5-双(三氟甲基)苯基]-4-羟基-二萘并[2,1-d:1′,2′-f]-1,3,2-二噁磷杂庚英 4-氧化物, (S)-3,3′-双(3,5-双(三氟甲基)苯基)-1,1′-二-2-萘酚环一磷酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H17F12O4P
分子量:
772.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
171-177 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cccc(C(O)=O)c12
InChI
1S/C14H17NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-8-7-9-5-4-6-10(11(9)15)12(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)