Merck
674745
Sigma-Aldrich
(R)-(–)-3,3′-双(三苯甲硅烷基)-1,1′-联萘-2,2′-二酚磷酸酯
95%
别名:
(11bR)-4-羟基-2,6-双(三苯甲硅烷基)二萘并-[2,1-d:1′,2′f]-1,3,2-二恶磷环庚烷-4-氧化物, MacMillan TiPSY 催化剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C56H41O4PSi2
分子量:
865.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D -197°, c = 1 in chloroform
mp
329-335 °C
官能基
phosphate
SMILES 字串
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)[Si](c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8)[Si](c9ccccc9)(c%10ccccc%10)c%11ccccc%11
InChI
1S/C56H41O4PSi2/c57-61(58)59-55-51(62(43-25-7-1-8-26-43,44-27-9-2-10-28-44)45-29-11-3-12-30-45)39-41-23-19-21-37-49(41)53(55)54-50-38-22-20-24-42(50)40-52(56(54)60-61)63(46-31-13-4-14-32-46,47-33-15-5-16-34-47)48-35-17-6-18-36-48/h1-40H,(H,57,58)
InChI 密鑰
BDQOCXQVIFQJRK-UHFFFAOYSA-N
應用
用于第一次不对称有机催化还原胺化反应的有机催化剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
R Ian Storer et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(1), 84-86 (2006-01-05)
The first enantioselective organocatalytic reductive amination reaction has been accomplished. The development of a new chiral phosphoric acid catalyst has provided a convenient strategy for the enantioselective construction of protected primary amines and provided a highly stereoselective method for the
Global Trade Item Number
货号GTIN
674745-100MG4061833281949