Merck
688320
Sigma-Aldrich
(S)-VAPOL 磷酸氢酯
别名:
(S)-18-羟基-8,9-二苯基-联菲并[4,3-d:3′,4′-f][1,3,2]二噁磷杂庚英-18-氧化物, (S)-2,2′-二苯基-3,3′-联菲-4,4′-二基磷酸酯, (S)-VAPOL 磷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H25O4P
分子量:
600.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
光學活性
[α]22/D +412°, c = 1 in chloroform
mp
>400 °C
官能基
phenyl
phosphate
InChI
1S/C40H25O4P/c41-45(42)43-39-35-29(21-19-27-15-7-9-17-31(27)35)23-33(25-11-3-1-4-12-25)37(39)38-34(26-13-5-2-6-14-26)24-30-22-20-28-16-8-10-18-32(28)36(30)40(38)44-45/h1-24H,(H,41,42)
InChI 密鑰
YKIJNEDTUDPMNC-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
用于催化:
  • (芳)氧吲哚与过氧化苯甲酰的苯甲酰氧基化反应
  • 高缩醛类化合物的动力学拆分及对映体选择性合成
  • 单环和双环 N-酰基氮杂环丙烷开环去对称化
  • 酰亚胺高度对映选择性加成生成胺基
  • 吡咯与苄叉苯甲酰胺的 Friedel-Crafts 反应
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)