Merck
673978
Sigma-Aldrich
2,6-双[(3aS,8aR)-3a,8a-二氢-8H-茚并[1,2-d]噁唑啉-2-基]吡啶
别名:
(3aS,3′aS,8aR,8′aR)-2,2′-(2,6-吡啶二基)双[3a,8a-二氢-8H-茚并[1,2-d]噁唑, (3aS,8aR)-in-pybox
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H19N3O2
分子量:
393.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
光學活性
[α]20/D -375°, c = 1 in dichloromethane (typical)
mp
276-281 °C
官能基
ether
SMILES 字串
C1[C@H]2OC(=N[C@H]2c3ccccc13)c4cccc(n4)C5=N[C@@H]6[C@@H](Cc7ccccc67)O5
InChI
1S/C25H19N3O2/c1-3-8-16-14(6-1)12-20-22(16)27-24(29-20)18-10-5-11-19(26-18)25-28-23-17-9-4-2-7-15(17)13-21(23)30-25/h1-11,20-23H,12-13H2/t20-,21-,22+,23+/m1/s1
InChI 密鑰
BZSJUFJXCHHRHW-LUKWVAJMSA-N
應用
参与合成的反应物:
  • 用作分子内C-H胺化催化剂的手性钌(II)-pybox配合物
  • 双(恶唑啉基_吡啶-钪(III)三氟甲磺酸酯络合物催化剂,用于吡咯对映选择性加成吲哚
  • 手性N,N,N-三齿pybos和pyboxazine配体
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)