Merck
407151
Sigma-Aldrich
2,6-双[(4S)-(-)-异丙基-2-噁唑啉-2-基]吡啶
99%
别名:
(S,S)-2,2′-(2,6-吡啶二基)双(4-异丙基-2-噁唑啉), (S,S)-2,6-双(4-异丙基-2-噁唑啉-2-基)吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H23N3O2
分子量:
301.38
Beilstein:
5824976
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
光學活性
[α]25/D −118°, c = 0.7 in methylene chloride
mp
155-157 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES 字串
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2cccc(n2)C3=N[C@H](CO3)C(C)C
InChI
1S/C17H23N3O2/c1-10(2)14-8-21-16(19-14)12-6-5-7-13(18-12)17-20-15(9-22-17)11(3)4/h5-7,10-11,14-15H,8-9H2,1-4H3/t14-,15-/m1/s1
InChI 密鑰
CSGQGLBCAHGJDR-HUUCEWRRSA-N
應用
作为配体制备新型钌-吡啶-羧酸盐络合物,这种络合物可作为烯烃环氧化反应的新型催化体系。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Nishiyama, H. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 1863-1863 (1997)
商品
The PYBOX ligand, consisting of a pyridine ring flanked by two oxazoline groups, was introduced in 1989 by Nishiyama.