Merck
669083
Sigma-Aldrich
2,2,2-三氟乙基甲酸酯
95%
别名:
TFEF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3CH2OC(O)H
CAS号:
分子量:
128.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
折射率
n20/D <1.001
密度
1.317 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
[H]C(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-8-2-7/h2H,1H2
InChI 密鑰
CAFROQYMUICGNO-UHFFFAOYSA-N
應用
醇和胺的甲酰化试剂。羟胺可提供高产率的 N-甲酰化产物。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
45.0 °F - closed cup
閃點(°C)
7.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
David R Hill et al.
Organic letters, 4(1), 111-113 (2002-01-05)
[reaction: see text] Treatment of a variety of alcohols, amines, and N-hydroxylamines with 2,2,2-trifluoroethyl formate gave the corresponding formylated adducts in high yields.