Merck
287628
Sigma-Aldrich
二氟乙酸乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2CHCO2C2H5
CAS号:
分子量:
124.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.347 (lit.)
bp
99.2 °C (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
SMILES 字串
CCOC(=O)C(F)F
InChI
1S/C4H6F2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
GZKHDVAKKLTJPO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
二氟乙酸乙酯可被放线菌降解为二氟乙酸
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
75.0 °F - closed cup
閃點(°C)
23.9 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Screening of fluorinated materials degrading microbes.
Iwai N, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 130(4), 434-437 (2009)