推荐产品
同位素純度
99 atom % 13C
bp
55-56 °C
密度
0.765 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
COC([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
BZLVMXJERCGZMT-VMIGTVKRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-27.4 °F
閃點(°C)
-33 °C