Merck
666734
Sigma-Aldrich
甲基叔丁基醚-13C
99 atom % 13C
别名:
2-(methoxy-13C)-2-methyl-Propane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC4H12O
分子量:
89.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
bp
55-56 °C
密度
0.748 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC(C)(C)O[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i4+1
InChI 密鑰
BZLVMXJERCGZMT-AZXPZELESA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-27.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-33 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)