Merck
665843
Sigma-Aldrich
4-甲氨基苯腈
97%
别名:
4-氰基-N-甲基苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8N2
分子量:
132.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
87-91 °C
官能基
amine
nitrile
SMILES 字串
CNc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H8N2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,10H,1H3
InChI 密鑰
JEDXDYXIRZOEKG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)