Merck
631051
Sigma-Aldrich
4-三氟甲基-N-甲基苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8F3N
CAS号:
分子量:
175.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4888 (lit.)
bp
105-106 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.2394 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES 字串
CNc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(9,10)11/h2-5,12H,1H3
InChI 密鑰
UTUYWZJPVLDHJJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.0 °F
閃點(°C)
98.9 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)