化驗
97%
折射率
n20/D 1.458
bp
120-135 °C/0.5 mmHg
密度
1.046 g/mL at 25 °C
官能基
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-6-8-14(9-7-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI 密鑰
MYHJCTUTPIKNAT-UHFFFAOYSA-N
應用
用于与含杂环溴化物和氯化物进行酯的钯催化 α-芳基化(生成例如 4-吡啶哌啶酯)的底物。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron Letters, 48, 1191-1191 (2007)