Merck
661007
Sigma-Aldrich
羟基[-(S)-BINAP]-铑(I) 二聚体
90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C88H66O2P4Rh2
分子量:
1485.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: click chemistry
雜質
3-5% THF
3-5% ethanol
SMILES 字串
[H]O[Rh].[H]O[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8.c9ccc(cc9)P(c%10ccccc%10)c%11ccc%12ccccc%12c%11-c%13c(ccc%14ccccc%13%14)P(c%15ccccc%15)c%16ccccc%16
InChI
1S/2C44H32P2.2H2O.2Rh/c2*1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;;;;/h2*1-32H;2*1H2;;/q;;;;2*+1/p-2
InChI 密鑰
PWIUOLBVYNHREE-UHFFFAOYSA-L
應用
催化剂,用于芳基锌试剂不对称 1,6-加成到二烯酮,生成手性 5-取代烯酮。还用于有机硼试剂不对称 1,4-加成到具有高对映选择性的环及非环 α,β-不饱和酮。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2
安全危害
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Rhodium-catalyzed asymmetric 1,6-addition of aryl zinc reagents to dienones.
Tamio Hayashi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(27), 4224-4227 (2005-06-02)
Rhodium-catalyzed asymmetric 1,4-addition and its related asymmetric reactions.
Tamio Hayashi et al.
Chemical reviews, 103(8), 2829-2844 (2003-08-14)