Merck
657239
Sigma-Aldrich
6-硝基-2,3-二羟基喹喔啉
96%
别名:
6-硝基喹喔啉-2,3-二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5N3O4
CAS号:
分子量:
207.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
化驗:
96%
化驗
96%
形狀
solid
mp
345-347 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES 字串
Oc1nc2ccc(cc2nc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5N3O4/c12-7-8(13)10-6-3-4(11(14)15)1-2-5(6)9-7/h1-3H,(H,9,12)(H,10,13)
InChI 密鑰
RYMLSFWVYNAKAR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)