Merck
722367
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-甲氧基苯酚
95%
别名:
2-Hydroxy-5-methoxyaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9NO2
CAS号:
分子量:
139.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
135-140 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(O)c(N)c1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI 密鑰
TUADYTFWZPZZTP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)