Merck
649740
Sigma-Aldrich
4-甲基-2-噻唑甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5NOS
CAS号:
分子量:
127.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
72-74 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES 字串
[H]C(=O)c1nc(C)cs1
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4-3-8-5(2-7)6-4/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
NYMCQLLAIMUVSY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)