Merck
645907
Sigma-Aldrich
水-17O
7-9.9 atom % 17O
别名:
17O Labeled water
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H217O
CAS号:
分子量:
19.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
50202301
PubChem物質ID:
同位素純度
7-9.9 atom % 17O
分子量
18.09 by atom % calculation
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
(相对于氢进行归一化)
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)