Merck
59498
Supelco
Hexacosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
别名:
Cerotinic acid-1,2,3,4-13C4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C4C22H52O2
分子量:
400.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.13
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)/i23+1,24+1,25+1,26+1
InChI 密鑰
XMHIUKTWLZUKEX-LITAJCOLSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)