Merck
603058
Sigma-Aldrich
水-17O
70-75.9 atom % 17O, 99% (CP)
别名:
17O Labeled water
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H217O
CAS号:
分子量:
19.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
50202301
PubChem物質ID:
同位素純度
70-75.9 atom % 17O
化驗
99% (CP)
分子量
18.72 by atom % calculation
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)