Merck
643297
Sigma-Aldrich
镀金云母
99.999% (Au), layer thickness 2000 Å
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Au
分子量:
196.97
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99.999% (Au)
長度 × 寬度 × 厚度
3 in. × 1 in. × 150 μm
層厚度
2000 Å
SMILES 字串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI 密鑰
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
金表面表现出 <111> 取向趋势,这种趋势可通过在 500°C 退火 2-4 小时得到明显的增强。
包裝
1 片 = 1 英寸×3 英寸
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
1-Adamantanethiol (1-AD), an example in this spectrum of molecules with distinct chemical and physical properties, forms self-assembled monolayers (SAMs) on Au{111} that are displaceable when exposed to other thiolated molecules from solution, vapor, or contact due to weak intermolecular interactions in 1-AD SAMs.