主要文件
933449
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 15 mm
别名:
Metal Discs
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
NA.23
盤直徑
15 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Each metal disc pack contains 50 units of metal discs.
應用
These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy. Diameter: 15mm.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)