Key Documents
933457
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 20 mm
别名:
Metal Discs
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
NB.35
盤直徑
20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EMS techware
應用
These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy. Diameter: 20MM.