化驗
96%
形狀
solid
mp
83-87 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES 字串
C1CNC(CN1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-11-6-7-12-10/h1-5,10-12H,6-8H2
InChI 密鑰
RIMRLBGNCLMSNH-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves