主要文件
8.07334
Sigma-Aldrich
2-Phenylethylamine
for synthesis
别名:
2-Phenylethylamine, Phenethylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11N
CAS号:
分子量:
121.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
200-574-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.4 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
425 °C
效力
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.0-5.5 % (v/v)
pH值
11.5 (20 °C, 4.3 g/L in H2O)
運動黏度
2.40 cSt(23 °C)
bp
200-202 °C/1013 hPa
mp
<-60 °C
轉變溫度
flash point 81 °C
溶解度
63.25 g/L
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
InChI 密鑰
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.960 - 0.962
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup