化驗
≥97% trace metals basis
形狀
nanopowder
表面積
15-25 m2/g
粒徑
<150 nm (spherical)
mp
>350 °C (lit.)
密度
5.08 g/mL at 25 °C (lit.)
體積密度
0.23 g/mL
SMILES 字串
[Ti][Ti]C#N
InChI 密鑰
GMHFHWHEKOWDDD-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3